3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-(Dipropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-(N,N-Dipropylaminocarbonyl)benzeneboronic acid
OR4094-1G OR4094-5G
APOSOR4094-1GEA 34.8 CHF
APOSOR4094-1G APOSOR4094-5G
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₂₀BNO₃
MW: 249.1100 g/mol
Melting Pt: 118…120 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06659889
CAS-Nummer: 850567-39-4