3-(4-Chlorphenoxy)propionsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid
OR40783-25G
OR40783-5G
APOSOR40783-25GEA
126
CHF
APOSOR40783-25G
APOSOR40783-5G
3-(4-Chlorphenoxy)propionsäure 99%
3-(4-Chlorphenoxy)propionsäure
Formel:
C₉H₉ClO₃ MW: 200,6190 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043504 CAS-Nummer: 3284-79-5 |