6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40751-10G OR40751-1G OR40751-5G
APOSOR40751-10GEA 623 CHF
APOSOR40751-10G APOSOR40751-1G APOSOR40751-5G
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 97%
6-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663998
CAS-Nummer: 129295-31-4