1-Aminocyclopropancarbonitrilhydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR40739-1G OR40739-5G OR40739-25G
APOSOR40739-1GEA 31.4 CHF
APOSOR40739-1G APOSOR40739-5G APOSOR40739-25G
1-Aminocyclopropancarbonitrilhydrochlorid 97%
1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Formel: C₄H₇ClN₂
MW: 118,56 g/mol
Melting Pt: 214…220 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114063
CAS-Nummer: 127946-77-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III