Naphthalen-2-ylhydrazine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40713-100G
APOSOR40713-100GEA 69.6 CHF
APOSOR40713-100G
Naphthalen-2-ylhydrazine hydrochloride 95+%
Naphthalen-2-ylhydrazine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂
MW: 194,6607 g/mol
Melting Pt: 123 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04109481
CAS-Nummer: 2243-58-5