α,4-Dichlor-α-phenyltoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR40704-100G
OR40704-1KG
OR40704-500G
APOSOR40704-100GEA
69.6
CHF
APOSOR40704-100G
APOSOR40704-1KG
APOSOR40704-500G
α,4-Dichlor-α-phenyltoluol
α,4-Dichlor-α-phenyltoluol
Formel:
C₁₃H₁₀Cl₂ Siedepunkt: 159…160 °C/2mmHg Dichte: 1.239 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 194 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000856 CAS-Nummer: 134-83-8 EINECS: 205-158-6 UN: 3265 ADR: 8,II |