5-Brom-2-iodbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40680-1G
OR40680-5G
OR40680-10G
APOSOR40680-1GEA
26.2
CHF
APOSOR40680-1G
APOSOR40680-5G
APOSOR40680-10G
5-Brom-2-iodbenzaldehyd
5-Brom-2-iodbenzaldehyd
Formel:
C₇H₄BrIO MW: 310,9200 g/mol Melting Pt: 89…92 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07779026 CAS-Nummer: 689291-89-2 |