2-Brom-4-iodbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40673-1G
OR40673-25G
OR40673-5G
APOSOR40673-1GEA
88.9
CHF
APOSOR40673-1G
APOSOR40673-25G
APOSOR40673-5G
2-Brom-4-iodbenzaldehyd 97%
2-Bromo-4-iodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrIO Melting Pt: 111…114 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07779025 CAS-Nummer: 261903-03-1 |