6-Brom-o-kresol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-6-methylphenol
OR40668-25G OR40668-5G OR40668-100G
APOSOR40668-25GEA 289 CHF
APOSOR40668-25G APOSOR40668-5G APOSOR40668-100G
6-Brom-o-kresol 96%
6-Brom-o-kresol
Formel: C₇H₇BrO
MW: 187.0300 g/mol
Siedepunkt: 207…210 °C
Melting Pt: 16.5 °C
Dichte: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09907876
CAS-Nummer: 13319-71-6