2-Brom-5-iodphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40667-1G OR40667-250MG OR40667-5G
APOSOR40667-1GEA 29.7 CHF
APOSOR40667-1G APOSOR40667-250MG APOSOR40667-5G
2-Brom-5-iodphenol 97%
2-Brom-5-iodphenol
Formel: C₆H₄BrIO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09907878
CAS-Nummer: 932372-99-1