Methyl-3-brom-2-methylbenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-bromo-2-methylbenzoate
OR40654-100G OR40654-25G OR40654-5G
APOSOR40654-100GEA 144 CHF
APOSOR40654-100G APOSOR40654-25G APOSOR40654-5G
Methyl-3-brom-2-methylbenzoat 97%
Methyl-3-brom-2-methylbenzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,0706 g/mol
Melting Pt: 29…31 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09031772
CAS-Nummer: 99548-54-6