2-Amino-4-chlor-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
OR40607-1G OR40607-5G
APOSOR40607-1GEA 26.2 CHF
APOSOR40607-1G APOSOR40607-5G
2-Amino-4-chlor-3-nitropyridin
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄ClN₃O₂
MW: 173,56 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116097
CAS-Nummer: 6980-08-1