4-Brom-3-nitroanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40599-1G
OR40599-5G
APOSOR40599-1GEA
26.2
CHF
APOSOR40599-1G
APOSOR40599-5G
4-Brom-3-nitroanilin 98%
4-Brom-3-nitroanilin
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ MW: 217,02 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01320678 CAS-Nummer: 53324-38-2 |