4-(2-Aminoethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(2-Aminoethyl)aniline, 1-Amino-2-(4-aminophenyl)ethane, 4-Aminophenethylamine
OR40587-10G OR40587-5G
APOSOR40587-10GEA 52.2 CHF
APOSOR40587-10G APOSOR40587-5G
4-(2-Aminoethyl)anilin 98%
2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Formel: C₈H₁₂N₂
MW: 136,20 g/mol
Siedepunkt: 103 °C/0.3mmHg
Melting Pt: 28…31 °C
Dichte: 1.034 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008194
CAS-Nummer: 13472-00-9
UN: 3259
ADR: 8,II