2,3,5-Trimethylphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR40560-500G
APOSOR40560-500GEA 202 CHF
APOSOR40560-500G
2,3,5-Trimethylphenol 98%
2,3,5-Trimethylphenol
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 230…231 °C
Melting Pt: 92…95 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002228
CAS-Nummer: 697-82-5
EINECS: 211-806-9
UN: 2430
ADR: 8,III