5-Bromo-2-(piperazin-1yl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2-(1-piperazinyl)pyrimidine
OR4053-25G OR4053-5G
APOSOR4053-25GEA 500 CHF
APOSOR4053-25G APOSOR4053-5G
5-Bromo-2-(piperazin-1yl)pyrimidine
5-Bromo-2-(piperazin-1yl)pyrimidine
Formel: C₈H₁₁BrN₄
MW: 243.11 g/mol
Melting Pt: 77…79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01314280
CAS-Nummer: 99931-82-5