6-Methoxychinaldin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40463-1G OR40463-5G
APOSOR40463-1GEA 26.2 CHF
APOSOR40463-1G APOSOR40463-5G
6-Methoxychinaldin
6-Methoxychinaldin
Formel: C₁₁H₁₁NO
Melting Pt: 62…66 °C
Dichte: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006761
CAS-Nummer: 1078-28-0
EINECS: 214-080-1