2-Amino-5-methylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-5-methylphenyboronic acid, pinacol ester, 4-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR40461-1G OR40461-250MG
APOSOR40461-1GEA 208 CHF
APOSOR40461-1G APOSOR40461-250MG
2-Amino-5-methylphenylboronsäurepinakolester
2-Amino-5-methylphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₂₀BNO₂
MW: 233,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06795664
CAS-Nummer: 948592-80-1