2-Aminopyridine-4-methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-4-pyridinylmethanol, (2-Aminopyridin-4-yl)-methanol, (2-Aminopyridin-4-yl)methanol, (2-Aminopyrid-4-yl)methanol
OR40456-25G
APOSOR40456-25GEA 140 CHF
APOSOR40456-25G
2-Aminopyridine-4-methanol 98%
2-Aminopyridine-4-methanol
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,143 g/mol
Melting Pt: 80…85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03791261
CAS-Nummer: 105250-17-7