Methyl-2-aminoisonicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, Methyl 2-aminoisonicotinate
OR40455-25G OR40455-1G OR40455-5G
APOSOR40455-25GEA 73.1 CHF
APOSOR40455-25G APOSOR40455-1G APOSOR40455-5G
Methyl-2-aminoisonicotinat 98%
Methyl-2-aminoisonicotinat
Formel: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Melting Pt: 144…148 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039316
CAS-Nummer: 6937-03-7