4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4045-1G OR4045-5G
APOSOR4045-1GEA 114 CHF
APOSOR4045-1G APOSOR4045-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid 95+%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₄
Melting Pt: 156…158 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03645365
CAS-Nummer: 128276-50-6