3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40442-1G OR40442-250MG
APOSOR40442-1GEA 177 CHF
APOSOR40442-1G APOSOR40442-250MG
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Formel: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09751256
CAS-Nummer: 15166-68-4