Ethyl-7-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR40424-5G OR40424-25G
APOSOR40424-5GEA 168 CHF
APOSOR40424-5G APOSOR40424-25G
Ethyl-7-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-7-bromimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269.10 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11505036
CAS-Nummer: 1187236-18-5