Methoxyacetylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR40393-100G OR40393-25G
APOSOR40393-100GEA 131 CHF
APOSOR40393-100G APOSOR40393-25G
Methoxyacetylchlorid 95%
Methoxyacetylchlorid
Formel: C₃H₅ClO₂
Siedepunkt: 112…113 °C
Dichte: 1.187 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 35 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000728
CAS-Nummer: 38870-89-2
EINECS: 254-169-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II