6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
OR40353-5G OR40353-1G OR40353-10G
APOSOR40353-5GEA 29.7 CHF
APOSOR40353-5G APOSOR40353-1G APOSOR40353-10G
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 97%
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Formel: C₆H₃ClIN₃
MW: 279,47 g/mol
Melting Pt: 179…183 °C (dec.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09263258
CAS-Nummer: 123148-78-7