Methyl-2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzoate
OR40345-1G OR40345-500MG
APOSOR40345-1GEA 645 CHF
APOSOR40345-1G APOSOR40345-500MG
Methyl-2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-2-[(4-aminobenzyl)amino]-5-nitrobenzenecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₄
MW: 301,3 g/mol
Melting Pt: 166…168 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16622773
CAS-Nummer: 1228183-73-0