N-tert-Butyl-4-boronobenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(tert-Butylsulphamoyl)benzeneboronic acid, (4-(N-(tert-Butyl)sulphamoyl)phenyl)boronic acid
OR4030-1G OR4030-250MG OR4030-5G
APOSOR4030-1GEA 144 CHF
APOSOR4030-1G APOSOR4030-250MG APOSOR4030-5G
N-tert-Butyl-4-boronobenzolsulfonamid 97%
N-tert-Butyl-4-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₁₀H₁₆BNO₄S
MW: 257.11 g/mol
Melting Pt: 128…132 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659841
CAS-Nummer: 208516-15-8