5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40278-1G OR40278-250MG OR40278-5G
APOSOR40278-1GEA 90.9 CHF
APOSOR40278-1G APOSOR40278-250MG APOSOR40278-5G
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₆H₉N₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09701264
CAS-Nummer: 91476-80-1