1H-Indole-7-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR40232-25G
OR40232-5G
APOSOR40232-25GEA
243
CHF
APOSOR40232-25G
APOSOR40232-5G
1H-Indole-7-carbonitrile 97%
1H-Indole-7-carbonitrile
Formel:
C₉H₆N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00800653 CAS-Nummer: 96631-87-7 |