3-Bromisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40221-1G OR40221-250MG
APOSOR40221-1GEA 52.2 CHF
APOSOR40221-1G APOSOR40221-250MG
3-Bromisochinolin
3-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
MW: 208,0600 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234479
CAS-Nummer: 34784-02-6