6-Brom-3-chlorisochinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40220-1G OR40220-250MG
APOSOR40220-1GEA 0 CHF
APOSOR40220-1G APOSOR40220-250MG
6-Brom-3-chlorisochinolin 97%
6-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
MW: 242,4997 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08703290
CAS-Nummer: 552331-06-3