3,5-Dimethylbenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR40202-100G OR40202-250G OR40202-500G
APOSOR40202-100GEA 122 CHF
APOSOR40202-100G APOSOR40202-250G APOSOR40202-500G
3,5-Dimethylbenzoylchlorid
3,5-Dimethylbenzoylchlorid
Formel: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Siedepunkt: 127 °C/20mmHg
Dichte: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02313742
CAS-Nummer: 6613-44-1
EINECS: 413-010-9
UN: 3265
ADR: 8,II