Piperidin-3-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Azacyclohexan-1-one hydrochloride, 3-Oxopiperidine hydrochloride
OR40196-5G OR40196-1G OR40196-250MG
APOSOR40196-5GEA 135 CHF
APOSOR40196-5G APOSOR40196-1G APOSOR40196-250MG
Piperidin-3-one hydrochloride
Piperidin-3-one hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClNO
MW: 135,59 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06796739
CAS-Nummer: 61644-00-6