3-Amino-6-brom-2-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Amino-2-bromo-6-methylpyridine, 6-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
OR40190-1G
OR40190-5G
OR40190-10G
APOSOR40190-1GEA
26.2
CHF
APOSOR40190-1G
APOSOR40190-5G
APOSOR40190-10G
3-Amino-6-brom-2-methylpyridin
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₇BrN₂ MW: 187,04 g/mol Melting Pt: 110…111 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03095086 CAS-Nummer: 126325-47-1 |