3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-((2-(Dimethylamino)ethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR4014-1G
APOSOR4014-1GEA 381 CHF
APOSOR4014-1G
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid 96%
3-[2-(Dimethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₇BN₂O₃
MW: 236,08 g/mol
Melting Pt: 42…45 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04115706
CAS-Nummer: 850567-31-6