5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40128-1G OR40128-100MG OR40128-250MG
APOSOR40128-1GEA 376 CHF
APOSOR40128-1G APOSOR40128-100MG APOSOR40128-250MG
5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,4-dimethyl-1H-indazole
Formel: C₉H₉BrN₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12028624
CAS-Nummer: 1159511-80-4