6-Brom-4-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40121-100MG OR40121-1G
APOSOR40121-100MGEA 26.2 CHF
APOSOR40121-100MG APOSOR40121-1G
6-Brom-4-methyl-1H-indazol
6-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07781476
CAS-Nummer: 885520-98-9