4-Brom-5-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40118-5G
APOSOR40118-5GEA 114 CHF
APOSOR40118-5G
4-Brom-5-methyl-1H-indazol
4-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044156
CAS-Nummer: 926922-40-9