3-Iodphenylisocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR401068-1G OR401068-25G OR401068-5G
APOSOR401068-1GEA 87 CHF
APOSOR401068-1G APOSOR401068-25G APOSOR401068-5G
3-Iodphenylisocyanat
3-Iodphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₄INO
Siedepunkt: 55 °C/0.23mmHg
Dichte: 1.86 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00037088
CAS-Nummer: 23138-56-9
UN: 2206
ADR: 6.1,III