2-Iodphenylisocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR401067-1G OR401067-25G OR401067-5G
APOSOR401067-1GEA 69.6 CHF
APOSOR401067-1G APOSOR401067-25G APOSOR401067-5G
2-Iodphenylisocyanat
2-Iodphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₄INO
MW: 245.02 g/mol
Siedepunkt: 245 °C
Dichte: 1.891 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00673044
CAS-Nummer: 128255-31-2
UN: 2206
ADR: 6.1 III