Methyl-5-iod-2-methoxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 5-iodo-2-methoxybenzoate, 5-Iodo-2-methoxybenzoic acid methyl ester
OR401043-10G OR401043-1G OR401043-5G
APOSOR401043-10GEA 166 CHF
APOSOR401043-10G APOSOR401043-1G APOSOR401043-5G
Methyl-5-iod-2-methoxybenzoat
Methyl-5-iod-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉IO₃
MW: 292,07 g/mol
Melting Pt: 57…61 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683862
CAS-Nummer: 40757-09-3