3-Chlor-5-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR401023-1G
OR401023-25G
OR401023-5G
APOSOR401023-1GEA
36.7
CHF
APOSOR401023-1G
APOSOR401023-25G
APOSOR401023-5G
3-Chlor-5-nitrobenzoesäure 98%
3-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₄ClNO₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09263224 CAS-Nummer: 34662-36-7 |