2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dimethoxy-2-iodobenzene
OR40098-25G OR40098-5G
APOSOR40098-25GEA 135 CHF
APOSOR40098-25G APOSOR40098-5G
2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene 97%
2-Iodo-1,3-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₉IO₂
MW: 264,0603 g/mol
Melting Pt: 105…106 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05865214
CAS-Nummer: 16932-44-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III