4-Chlor-2-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
OR400975-5G
APOSOR400975-5GEA 187 CHF
APOSOR400975-5G
4-Chlor-2-methoxybenzaldehyd
4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,5900 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08703355
CAS-Nummer: 53581-86-5