2-Chlor-6-methoxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR400971-1G
OR400971-5G
APOSOR400971-1GEA
112
CHF
APOSOR400971-1G
APOSOR400971-5G
2-Chlor-6-methoxybenzonitril
2-Chlor-6-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₆ClNO MW: 167,5900 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00019743 CAS-Nummer: 6575-10-6 |