Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
OR40095-1G OR40095-250MG
APOSOR40095-1GEA 403 CHF
APOSOR40095-1G APOSOR40095-250MG
Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Formel: C₈H₁₀BrNO₂S
MW: 264,15 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11706993
CAS-Nummer: 1120214-96-1