6-Brombenzo[b]thiophen
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Bromobenzothiophene
OR400926-1G
OR400926-5G
APOSOR400926-1GEA
43.6
CHF
APOSOR400926-1G
APOSOR400926-5G
6-Brombenzo[b]thiophen
6-Brombenzo[b]thiophen
Formel:
C₈H₅BrS MW: 213,0943 g/mol Melting Pt: 56…60 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11226847 CAS-Nummer: 17347-32-9 |