5-Bromo-2-methylthiazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40092-1G OR40092-250MG
APOSOR40092-1GEA 97.5 CHF
APOSOR40092-1G APOSOR40092-250MG
5-Bromo-2-methylthiazole 96%
5-Bromo-2-methylthiazole
Formel: C₄H₄BrNS
MW: 178,06 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09879074
CAS-Nummer: 57268-16-3