2-Chlor-p-anisidin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4-methoxyaniline
OR400894-100G OR400894-25G
APOSOR400894-100GEA 685 CHF
APOSOR400894-100G APOSOR400894-25G
2-Chlor-p-anisidin 97+%
2-Chlor-p-anisidin
Formel: C₇H₈ClNO
MW: 157,6000 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00209639
CAS-Nummer: 29242-84-0