1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR40088-1G OR40088-500MG
APOSOR40088-1GEA 645 CHF
APOSOR40088-1G APOSOR40088-500MG
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine 95+%
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Formel: C₉H₁₁BrN₄O₂
Melting Pt: 89…90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13176633
CAS-Nummer: 1203499-08-4